Learn More
Boc-L-Valin, TRC
Artikelnummer. 30343222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343222 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB673490250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-L-Valine
CAS 13734-41-3
Summenformel C10H19NO4
Menge 250 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-tert-Butoxycarbonylvaline, BOC-valine, Boc-L-valine, N-BOC-L-valine, N-BOC-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonylvaline, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butyloxycarbonylvaline, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, NSC 197197, t-Butoxycarbonyl-L-valine, tert-Butoxycarbonyl-L-valine
InChI-Formel InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 217.26
Formelmasse 217.1314