Learn More
BOC-L-Valinhydroxysuccinimidester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337781 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11337781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440920050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Valine hydroxysuccinimide ester
CAS 3392-12-9
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H22N2O6
MDL-Nummer MFCD00037906
Menge 5 g
Spezifische Drehung -37.2
Synonym boc-val-osu, boc-l-valine hydroxysuccinimide ester, boc-l-val-osu, tert-butyl s-1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl-l-valinate, bocvalosu, t-boc-val-osu, pubchem20978, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoate, boc-val-osu n
InChI-Schlüssel POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 314.34
PubChem CID 98768
Formelmasse 314.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-L-valine hydroxysuccinimide ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.