Learn More
BOC-L-Valin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10237020 25 g Glasflasche 25 Gramm
10227020 5 g Glasflasche 5 Gramm
10145503 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275710250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-41-3
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD00065605
InChI-Schlüssel SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Valine
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Spezifische Drehung -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
IUPAC-Name (2S)-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
Menge 25 g
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver