Learn More
BOC-L-Serinhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776655
23.46 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3262-72-4
C8H15NO5
205.21
MFCD00037243
FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
98766
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3262-72-4
C8H15NO5
205.21
MFCD00037243
FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
98766
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BOC-L-Serine hydrate
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Spezifische Drehung − 8.10
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 98%
Güte Eigenschaften
Wasser 7.5 to 8.0% (K.F.)
Menge 5 g
Flammpunkt 186°C
Physikalische Form Pulver