Learn More
Boc-L-Serin, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11925531 5 g 5 Gramm
11935531 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3262-72-4
Summenformel C8H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00037243
InChI-Schlüssel FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-L-serine
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Spezifische Drehung − 8.10
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,methylene chloride,slightly soluble in ethers,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Menge 5 g
Flammpunkt 186°C
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boc-L-serine, anhydrous, 99.0%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.