Learn More
BOC-L-α-Phenylglycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10386594
Marke: Thermo Scientific Acros 398160050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2900-27-8
Summenformel C13H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00065588
InChI-Schlüssel HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylessigsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-α-phenylglycine
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-L-alpha-phenylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.