Learn More
BOC-L-Asparaginsäure-4-Benzylester, 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636924 25 g Glasflasche 25 Gramm
10471671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636924 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275520250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7536-58-5
Summenformel C16H21NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.345
MDL-Nummer MFCD00065564
InChI-Schlüssel SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Spezifische Drehung -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF)
Spezifischer Drehzustand −20° (20°C c=2,DMF)
Menge 25 g
Formelmasse 323.34
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver