Learn More
BOC-L-Asparaginsäure-4-Benzylester, 99+ %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester |
| Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3 |
| Spezifische Drehung | -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 323.34 |
| Mehr anzeigen |