Learn More
BOC-L-Alanin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10229263 50 g Glasflasche 50 Gramm
10571111 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275490500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15761-38-3
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00037225
InChI-Schlüssel QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Alanine
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)NHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Spezifische Drehung − 26.00
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Spezifischer Drehzustand −26.00 (20.00°C c=2,CH3COOH)
Menge 50 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Granulat/Pulver