Learn More
Boc-D-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30347676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347676 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB66152525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-D-Phenylalanine
CAS 18942-49-9
Summenformel C14H19NO4
Menge 25 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.3
Formelmasse 265.1314