Learn More
BOC-D-Phenylalanin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10187943 25 g Glasflasche 25 Gramm
10033360 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187943 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275740250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18942-49-9
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00063149
InChI-Schlüssel ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-D-Phenylalanine
Schmelzpunkt 78.0°C to 87.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Spezifische Drehung − 25.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Wasser 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-Phenylpropansäure
Spezifischer Drehzustand −25° (20°C c=2,ethanol)
Menge 25 g
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver