Specifications
| Chemischer Name oder Material | BOC-β-Alanine |
| Schmelzpunkt | 77.5°C to 78.5°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 189.21 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |