Learn More
BOC-5-Aminopentanosäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264238 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15264238 25 g 25 Gramm
15254238 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264238 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448240250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27219-07-4
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.26
InChI-Schlüssel GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
PubChem CID 545848
IUPAC-Name 5-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-5-Aminopentanoic acid
Schmelzpunkt 45.0°C to 52.0°C
Siedepunkt 160.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 217.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.