Learn More
Tocris Bioscience™ Bobcat339
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Bobcat339 is a selective cytosine-based inhibitor of ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase (TET) (IC50 values are 33 and 73 μM for TET1 and TET2, respectively). Bobcat339 reduces DNA 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) levels in cells without inhibiting the DNA methyltransferase DNMT3a.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-1-[1,1'-biphenyl]-3-yl-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 2280037-51-4 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Other Oxidase/Oxygenase Compounds |
| Summenformel | C16H12ClN3O |
| Reinheit | 0.98 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu