missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BNP Antibody (50E1cc), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB200-440AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spezifikation
| BNP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 50E1cc | |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
| BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein | |
| Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein. | |
| 0.2 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4879 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur