Learn More
IKA™ MISCHGEFAESS EDELSTAHLKUGELN Kunststoffröhrchen mit Schraubdeckel und
Marke: IKA™ 0003703200
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
BMT-20-S Schlauch | |
Trockenfräsen von trockenen und spröden Proben (z. B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), die Zellmazeration und die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden | |
25 Packungen |
2 bis 15 ml | |
Gehäuse BMT-20-S |