Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker
Artikelnummer. 12719638 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettendrucker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12719638 Etikettendrucker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12719638 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ohne Angabe
Der BMP51 Etikettendrucker verfügt über die neuesten Funktionen für mobiles Drucken, wie z.B. einen großen Bildschirm, anwenderfreundliche Etikettendesign-Apps und eine hohe Druckgeschwindigkeit. Anwender können diesen tragbaren Drucker überallhin am Arbeitsplatz mitnehmen, um schnell und einfach Etiketten für unterwegs zu erstellen. Der BMP51 hat einen 300 dpi-Druckkopf und druckt mit einer Geschwindigkeit von 1 Zoll pro Sekunde. Er kann eine Vielzahl von Endlos- und Stanzmaterialien bedrucken, bis hin zu Breiten von 1.5 in. Der BMP51 Etikettendrucker ist ein leistungsstarker Drucker für die Etikettenherstellung am Arbeitsplatz mit eingebauter Schneidvorrichtung, einfacher Top-Beladung und zwei Batterieoptionen. Das BMP51 verfügt außerdem über umfangreiche Verbindungs- und Vernetzungsoptionen über die eingebaute Bluetooth™ Technologie oder eine optionale WLAN-Karte, die drahtloses Drucken von einem Computer oder Android-Telefon ermöglicht.
  • Kompakte und vielseitige Drucker mit eingebautem Bluetooth
  • Ermöglicht eine genaue Identifizierung von Laborproben
  • Kleinbuchstaben und 2D-Barcodes schnell und einfach drucken
  • Kann zum Bedrucken von Etiketten für Kryoröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Well-Platten, Pailletten, Objektträgern, Gewebekassetten und vielem mehr verwendet werden
  • Die Etiketten wurden speziell für den Laborgebrauch entwickelt und widerstehen rauen Umgebungsbedingungen wie flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken und Autoklaven
  • Der BMP51 ist standardmäßig mit QWERTY-Tastatur sowie USB- und Bluetooth-Anschlüssen ausgestattet
Spezifikation
Produkttyp Etikettendrucker
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 36 mm
Abmessungen (L x B) Breite 38,1 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält Vollständige QWERTY-Tastatur, Lithium-Ionen-Akku
Sprachen Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch
Hauptspeicher 48 MB - bis zu 25.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark
Anschlusstypen USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi
Kennwerte der Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku