Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit (EU) mit Workstation PWID Suite
Artikelnummer. 16267851
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
16267851 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16267851 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 198630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Etikettendrucker BMP51 ist ein kompakter, tragbarer Drucker mit integriertem Schneidegerät und einfach zu bedienenden Kartuschen. In diesem Kit ist unserer Workstation Software-Suite Produkt- und Kabelkennzeichnung enthalten
Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker Brady™ BMP51. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche Etikettengrößen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen. Der Drucker wird in einem Hartschalenkoffer geliefert.
  • Umfangreiches Materialwissen in Kombination mit chemischem Fachwissen liefern dauerhafte Etiketten, die sich während der Probenlagerung und -verarbeitung durch Beständigkeit auszeichnen
  • Wechseln Sie Verbrauchsmaterialien in Sekundenschnelle mit den bequemen Drop-in-Kassetten, die sowohl Etikettenmaterial als auch Farbband enthalten
  • Die Kartuschen verfügen über eine Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker automatisch mitteilt, wie das Etikett richtig zu formatieren ist
  • Dank des schnellen Druckens müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten
  • Das Gerät lässt sich über den Netzanschluss, AA-Batterien oder den wiederaufladbaren Li-Ion-Akku betreiben. Mit einer Akkuladung können Sie über 3.000 Etiketten drucken
  • Kabelloser Einsatz und kompatibel mit mobilen Apps.
  • Vollständige QWERTY-Tastatur
  • Die integrierte Bluetooth-Technologie™ und die optionale WLAN-Karte bieten drahtlose Druckoptionen
Spezifikation
Farbe Blau
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 155 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,3 in.
Höhe (metrisch) 262 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 91 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält Drucker, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, Netzteil mit EU-Netzkabel, Produkt-CD, Druckertreiber-CD, Kurzanleitung, Bluetooth™-Netzwerkkarte, Brady™ Workstation PWID Suite, Kassette
Sprachen Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch
Hauptspeicher 48 MB
Modell BMP51.
Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Bluetooth™, Ethernet, USB, WLAN
Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 43 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 2,6 lb.
Gewicht (metrisch) 1,2 kg
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS, 2011/65/EU und 2015/863
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Gewährleistung 2 Jahr
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number BMP51-EU-PWID