Learn More
BMP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen BMP4
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12492-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16840234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12492-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. The superfamily includes large families of growth and differentiation factors. Bone morphogenetic proteins were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. This particular family member plays an important role in the onset of endochondral bone formation in humans, and a reduction in expression has been associated with a variety of bone diseases, including the heritable disorder Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Alternative splicing in the 5′ untranslated region of this gene has been described and three variants are described, all encoding an identical protein.
Spezifikation
Spezifikation
BMP4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P12644, P21275, Q06826
12159, 25296, 652
BMP4 Fusion Protein Ag3191
Primary
-20°C
BMP4
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BMP 2B, BMP 4, BMP2B, BMP2B1, BMP4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, ZYME
BMP4
IgG
Antigen Affinity Chromatography