Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für BMP™71 TLS 2200™ Serie – Weiß
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- UL-Zulassung
- CSA-Zulassung
- Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000; CSA-zugelassen; halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815); UL-anerkannt |
| Beschreibung | Etikett |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Format | Rolle |
| Material | Polyamide-coated Nylon Cloth |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61-Etikettiersystem; BMP™71-Etikettendrucker; TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem |
| Mehr anzeigen |