Learn More
Brady™ Manipulationssichere Vinyletiketten für BMP™71 TLS 2200™ Defender™ Serie – Weiß
Artikelnummer. 10335122
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10335122
Marke: Brady™ 018702
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Manipulationssichere Vinyletiketten (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Beschreibung Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Format Rolle
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Etikettiersystem; BMP™71 Etikettendrucker; TLS 2200™ thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Sprachen Kein Text
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 3 x 1,9 in. (B x H)
Dimensions (LxW) 1,9 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 3 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.9 Zoll