Learn More
Brady™ Manipulationssichere Vinyletiketten für BMP™71 TLS 2200™ Defender™ Serie – Weiß
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 |
| Beschreibung | Etikett |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Format | Rolle |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61-Etikettiersystem; BMP™71-Etikettendrucker; TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem |
| Mehr anzeigen |