Learn More
Brady™ Permanente Polyesteretiketten der BMP™ WorkHorse™71 Serie – Weiß
Permanent-Polyester (B-423) eignet sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarzellenkennzeichnung.
33.65 CHF - 41.95 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815); UL-anerkannt |
Beschreibung | Etikett |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735663
|
Brady™
115113 |
1 x 1 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11725653
|
Brady™
114775 |
1 x 2 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- UL-Zulassung
- CSA-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Nein | |
Etikett | |
Weiß | |
Polyester | |
Etikett | |
1 | |
1 Zoll |
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815); UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rolle | |
Thermotransfer | |
BMP™71 Etikettendrucker | |
Kein Text | |
1 Zoll |