Learn More
Brady™ Farbband für Drucker der Serie BMP™61 - R4400 Harz, Blau
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die Harzrezeptur der R4400-Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
- Empfohlen für das Drucken auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. hochbeständiges Polyester (B-483) und Permanent-Polyester (B-423) von Brady™
- Automatische Etikettenformatierung mit intelligenter Zelltechnologie und einfachem Laden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP61 Markierungssystem |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,4 in. |
| Alternate Part Number | M61-R4410-BL |