Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: CleanLift™ Vinylband für den Innen- und Außenbereich
Click to view available options
Farbe:
Rot auf weiß
Schwarz auf Gelb
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf klar
Schwarz auf orange
Weiß auf Blau
Weiß auf Grün
Weiß auf Rot
Höhe (metrisch):
609,6 cm
762 cm
Breite (metrisch):
12,70 mm
38,10 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
BMP™51/BMP™53 Kassetten:CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot auf weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Material | Vinyl |
| Länge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Länge (metrisch) | 7,62 m |
| Breite (metrisch) | 38,10 mm |
| Höhe (metrisch) | 762 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,102 mm |
| Mehr anzeigen |