Learn More
Melford Bluo-Gal
Artikelnummer. 30018109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018109 5 g 5 Gramm
30018108 1 g 1 Gramm
30018107 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018109 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B725005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromogenes Substrat für BD-Galactosidase.
Chromogenes Substrat für BD-Galactosidase. Erzeugt eine tiefere, wasserunlösliche blaue Farbe als X-GAL.
Spezifikation
Menge 5 g