Learn More
Melford Bluo-Gal
Artikelnummer. 30018107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018107 100 mg 100 Milligramm
30018108 1 g 1 Gramm
30018109 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018107 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B725000.1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chromogenes Substrat für BD-Galactosidase.
Chromogenes Substrat für BD-Galactosidase. Erzeugt eine tiefere, wasserunlösliche blaue Farbe als X-GAL.
Spezifikation
Menge 100 mg