Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit Zylindermembran
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. Die SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit zylindrischer Membran verfügt über ein Gel-Elektrolyt und einen Kunststoffschaft zur allgemeinen Verwendung.
Marke: SI Analytics™ 1065896
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
- Für die allgemeine Anwendung
- 120 mm Stablänge
- Zylindrische Glasmembran Typ A
Spezifikation
12 mm | |
120 mm | |
BlueLine 28 PH-P | |
DIN and 2 mm Pin Plug | |
Plastic | |
0 to 14 |
Ag/AgCl | |
Cylinder | |
-5°C to +80°C | |
Fiber Diaphragm | |
pH Combination Electrode |