Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die SCHOTT™ Instruments BlueLine 21 pH mit Glasschaft und robuster kegelförmiger Membran. Referenzsystem: Silber/Silberchlorid. Elektrolyt Referid™, KCI gesättigt. Passende Anschlusskabel L1A oder L1BNC bitte separat bestellen.
Für Einstichmessungen in halbfesten Medien.
pH: 2 - 13
Temperatur: -5 - 80 °C
Anschluss: Steckkopf
φ/L: 5/25, 12/65mm
Diaphragma: 2-fach Loch
Temp. Sensor: Nein
Für Einstichmessungen in halbfesten Medien.
pH: 2 - 13
Temperatur: -5 - 80 °C
Anschluss: Steckkopf
φ/L: 5/25, 12/65mm
Diaphragma: 2-fach Loch
Temp. Sensor: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Spear Spitzenelektrode pH 21 |
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Lochmembran |
| Material | Glas |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Speerspitze |
| Modell | BlueLine 21 pH |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 65,25 mm |
| Mehr anzeigen |