Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10529821 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10529821
Marke: SI Analytics™ 285129139
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine Spezialsensorelektroden sind pH-Elektroden für eine Vielzahl von speziellen Anwendungen wie Reinstwasser und Emulsionen oder Messungen in halbfesten Proben.
  • Akkurate und schnelle Messung wird durch Präzisionsherstellung und dem Einsatz von hochqualitativem Material sichergestellt
  • Bestehend aus drei Bereichen von Elektroden: robuste Elektroden mit Gelelektrolyt und Kunststoffstiel für allgemeine Anwendungen, Flüssigelektrolytfühler für entscheidende Messungen und Spezialfühler
  • Gel- und Flüssigelektrolytfühler sind mit verschiedenen Verbindungen lieferbar (z. B. Steckkopf oder festes Kabel mit entweder DIN- oder BNC-Stecker)
  • Das Spezialelektrodensortiment umfasst pH-Elektroden für Oberflächenmessungen, für kleine Probenmengen, für hochreines Wasser und Messungen in halbfesten Proben 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Präzisionselektrode pH 13
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Schliffdiaphragma
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Zylinder
Modell Blueline 13 PH
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 170 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm