Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konischer Membran ist für die Verwendung mit kritischen Messungen geeignet.
Marke:  SI Analytics™ 285129171
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10024150
  • 180.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glaskörper mit robuster konusförmiger Membran, Ag/AgCl-Referenzsystem
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Elektrolyt-KCl 3 mol/l
  • Mit festem Kabel von 1 m, Ø = 5 mm, DIN- oder BNC-Verbindungsstück und 4 mm-Bananenstecker-Kabel
  • SCHOTT® Instruments BlueLine 14 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel)
Spezifikation
Spezifikation
BNC
Glas
pH Combination Electrode
Cone
-5°C to +100°C
12 mm
Platinum Diaphragm
0 bis 14
Ag/AgCl
Blueline 17 PH
120 mm