Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Metrohm Stecker
Steckkopf
Modell:
Blueline 11 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Blueline pH 12
Blueline pH 14
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glaskörper mit robuster konusförmiger Membran, Ag/AgCl-Referenzsystem
- Für allgemeine Anwendungen
- Elektrolyt-KCl 3 mol/l
- Mit festem Kabel von 1 m, Ø = 5 mm, DIN- oder BNC-Verbindungsstück und 4 mm-Bananenstecker-Kabel
- SCHOTT® Instruments BlueLine 14 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel)
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN |
| Diaphragma | Platinmembran |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Konus |
| Modell | Blueline pH 12 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |