Learn More
SI Analytics™ BlueLine Kombinationselektrode mit Temperatursensor
Artikelnummer. p-8014057 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Faser
Platin
Länge (metrisch):
120 mm
500 mm
Membran:
Konus
Zylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15361450
Marke: SI Analytics™ 285095760
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine Kombinationselektrode mit Temperatursensor ist für die Verwendung mit kritischen Messungen geeignet.
  • In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
  • Elektrode mit Flüssigelektrolyt
  • Für anspruchsvolle Messungen
  • Mit Temperaturfühler
  • Typ-A-Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen 1 m festes Kabel mit BNC- + Klinkenstecker, Phone Plug
Diaphragma Faser
Material A-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Zylinder
Modell BlueLine 26 pH NTC10
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +80 °C
Länge (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm