Learn More
SI Analytics™ BlueLine Kombinationselektrode mit Temperatursensor
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Faser
Platin
Länge (metrisch):
120 mm
500 mm
Membran:
Konus
Zylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
- Elektrode mit Flüssigelektrolyt
- Für anspruchsvolle Messungen
- Mit Temperaturfühler
- Typ-A-Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | 1 m festes Kabel mit BNC- + Klinkenstecker, Phone Plug |
| Diaphragma | Faser |
| Material | A-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Zylinder |
| Modell | BlueLine 26 pH NTC10 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Mehr anzeigen |