Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12764386
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 Rollen x 630 Blatt
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 12764386
Marke: Kimberly-Clark™ 7494
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blaue, 1-lagige WypAll™
  • WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp L10 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.35 in
Breite (metrisch) 39 cm
Material AIRFLEX™ Gewebe
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 380 x 185 mm
Format Zentral-Entnahmerolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur täglichen Reinigung, zum häufigen leichten Abwischen oder für kleine Verschüttungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquarius Wischtuchspender
Verpackungsmenge 6 Rollen x 630 Blatt
Lage 1-lagig