Learn More
Agilent BioTek Blau/UV FP-Filterset, 360/40 Ex., 460/40 Em., 400 nm-Spiegel, UV-Polarisatoren
Für Mikrotiterplatten-Lesegeräte und -Bildgebung
Marke:  Agilent BioTek 8040563
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16512322
  • 4625.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
  • Tiefrotes FP-Filterset: EX 620/40 | EM 680/30 | DM 660, Polarisatoren
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Imager