Learn More
Sampling Systems™ Blue SteriWare™ Liquid Funnels
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Unsere Einweg-Flüssigkeitstrichter sind ideal für den Einsatz in Labors und Fertigungsbereichen.
- Diese Trichter sind aus lebensmitteltauglichen Polymeren hergestellt und können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Durch die hellblaue Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich in das Material fallen oder im Material verbleiben.
- SteriWare™-Trichter sind steril und nicht steril erhältlich.
- SteriWare™ ist das größte Sortiment an Einweg-Geräten für Probenahme-, Labor- und Produktionsarbeiten auf dem Markt.
- Das gesamte Sortiment wird in einem Reinraum hergestellt und wird mit einer erstklassigen pharmazeutischen Dokumentation geliefert.
- Einfach den Trichter auswickeln und verwenden.
- Die Trichter sind mit einer seitlichen Lasche ausgestattet, sodass sie leicht zu halten sind.
- Die einzeln verpackten Trichter bestehen aus PP, das FDA/EC-konform ist.
- Das verwendete Material ist außerdem als BSE/TSE-frei zertifiziert. Die sterilen Trichter entsprechen SAL 10-6
- Die Trichter werden mit einem chargenspezifischen Zertifikat geliefert, das das Herstellungsdatum, das Verfallsdatum und das Bestrahlungszertifikat (nur für sterile Trichter) enthält.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Sterilität | Unsteril |