Learn More
Euro Protection™ Blue SPP Coverall
Artikelnummer. p-7146791
Click to view available options
Größe:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12033226
Marke: Euro Protection™ 42204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Euro Protection™ Blue SPP Coverall is lightweight, disposable and features elastic at various points for good fit.
  • Hood with tightening elastic.
  • Zipper.
  • Tightening elastic on cuffs, waist, and ankles.
  • Light weight
  • Disposable
  • Comfortable
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe X-Large
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Non-sterile
Widerstand Abrasion
Zertifizierungen/Konformität (Europa) 1. Annexe II, Book III, Title I, Fourth Part of Code du Travail2. Article R412-233. EN530Article R4311-12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Visitors, Agrobusiness Industries, Cleaning, Packaging, Maintenance
Gewicht (metrisch) 50 g/m2
Menge 50/Pk.