missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Blue SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Click to view available options
Größe:
Small
Large
X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 3X-Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 2-teilig |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur