Learn More
Cytiva Blue Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Medium
Artikelnummer. 10271350 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
45 bis 165 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
10271350 45 bis 165 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10271350 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17094801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 CHF
    503.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 47.00 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blauer Farbstoff bindet an Proteine wie Albumin und Lipoproteine sowie Enzyme wie Kinasen und Dehydrogenasen
Dieses Medium hat sich als Adsorptionsmittel für Albumin und Interferon im Labor- und Prozessmaßstab gut etabliert.
  • Cibacron Blue 3G ist kovalent an die Basismatrix gekoppelt, was eine geringe Ligand-Leckage und eine hohe Kapazität ermöglicht
  • Der blaue Farbstoff bindet Proteine wie Albumin, Interferon, Lipoproteine und Blutgerinnungsfaktoren
  • Der Farbstoff bindet auch Enzyme wie Kinasen, Dehydrogenasen und die meisten Enzyme, die adenylhaltige Kofaktoren wie NAD+ erfordern
  • Durchschn. Partikelgröße: 90 μm
  • Volumen: 50 ml
Entwickelt und getestet in Zusammenarbeit mit großen Herstellern und wird in der kommerziellen Routineproduktion eingesetzt.
  • Für die großflächige Aufreinigung von Interferon und Albumin
  • Für die Isolierung von Enzymgruppen und Entfernung von Albumin
  • Für industrielle Anwendungen und andere zugelassene Anwendungen
Certifications
Analysezertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 70 % Ethanol, 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Albumin und Interferon im Labor- und Verfahrensmaßstab
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Produkttyp Blue Sepharose 6 Fast Flow-Medien
Flussrate 250 bis 400 cm/H μr
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Enthält Analysezertifikat
Max. Druck 100 kPa
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 4 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol, 0.1 M Kaliumphosphat-Puffer
Ligandentyp Cibacron Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-1.2 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 16.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.