Learn More
3M™ Blauer Schutzoverall 4532+
Beschreibung
- Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
- Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
- Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
- 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SSMMS-Vlies |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |