Learn More
Spectrum™ Labs Standardverschlüsse aus Polypropylen, blau
Artikelnummer. 11445979
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
23 mm
75 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
11445979 75 mm 10 Stück
11425979 23 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445979 Lieferant Spectrum™ Labs Lieferanten-Nr. 142938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 CHF
    124.47 CHF / 10 Stück
    Sparen 17.53 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Verschlüsse aus Polypropylen werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung bildet
Diese Polypropylen-Verschlüsse werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung gewährleistet. Reguläre Verschlüsse würden in Wasser schwimmen. Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.
Spezifikation
Produkttyp Standard-Verschluss
Material Polypropylen
Breite (metrisch) 75 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Standard-Verschluss
Farbe Blau
Sterilisationsmethode Autoklavierbar
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 121 °C
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad