Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Reißverschluss
- Innentasche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborkittel |
| Größe | Mittel |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Verschlusstyp | Zippverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 32 bis 36 in. |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 81 bis 91 cm |
| Mehr anzeigen |