Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Artikelnummer. 17857331
Click to view available options
Größe:
11
Extragroß
Extraklein
Mittel
Small
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 17857331
Marke: SHOWA™ 755510XL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
Chlorinated Yes
Anwendungen Industriell
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Extended
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7555 EBT
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm