Learn More
Hirschmann™ Glas-Büretten der Klasse B mit geradem Glas-Absperrhahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. 13187969
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13187969
Marque: Hirschmann™ 3110175
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit weißer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Gerader Absperrhahn mit Glasküken
Spécification
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Glas
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,075 ml
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis