Learn More
SHOWA™ Blaue Chemikalienschutzhandschuhe, Modell CS700
Description
- Eine doppelte Nitrilbeschichtung bietet Schutz vor Chemikalien und gewährleistet die hohe Strapazierfähigkeit der Handschuhe, um den Träger vor schädlichen Substanzen zu schützen.
- Die Kombination aus nahtlosem Futter und natürlichem, latexfreiem Design ist hautfreundlich.
Specifications
Specifications
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Blau |
| Finger Thickness (English) | 45,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 45,6 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Größe | 9 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 45,6 mil |
| Show More |