Learn More
Witeg™ Blaue Laborflaschen aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Laborflaschen aus blauem Borosilikatglas sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar und eignen sich zum Aufbewahren, Mischen und Vermengen Ihrer Medien.
Marke: Witeg™ 5 526 002 BL
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Blaue Graduierungsmarken
- Borosilikatglas
Spezifikation
Flasche, Labor | |
2000 ml | |
Schraubverschluss und Ausgießring | |
10 | |
Blau | |
Ja |
GL 45 | |
Blau | |
Borosilikatglas | |
10/Packung | |
ISO 4796 |