Learn More
Fisherbrand™ ABS-Röhrchenständer, blau
Artikelnummer. 11982581 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11982581 64 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11982581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur platzsparenden Aufbewahrung von Zentrifugenröhrchen bei Arbeitsplätzen mit geringem Platzangebot. Im Fisherbrand™ MagLab™ MagRack™ Röhrchengestell lassen sich dank magnetischer Haltevorrichtungen 15 und 50 ml-Röhrchen aufbewahren, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Aus langlebigem, blaugrün gefärbtem ABS-Kunststoff.
Mehr Aufbewahrungsplatz auf Ihrem Labortisch mit dem MagLab™ Speichersystem
  • Einfaches Halten von vier 50 ml-Röhrchen und neun 15 ml-Röhrchen auf Ihrem Labortisch
  • Robuster ABS-Kunststoff ist transluzent für einfache Inhaltsidentifikation und schnellen Zugriff
  • Verfügt über vier starke Magnete für sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen
  • Montage auf nichtmetallischen Oberflächen mit einer mitgelieferten selbstklebenden Montageplatte aus Metall
Spezifikation
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (4 x 50 ml und 9 x 15 ml)
Material ABS-Kunststoff
Positionen 13
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugenröhrchen
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 131 x 112 x 64 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Produkttyp Röhrchengestell
Höhe (metrisch) 64 mm
Breite (metrisch) 131 mm