Learn More
Cytiva Blotting-Papier
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Blotting-Papier
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mini vertikalen Geleinheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem |
| Typ | Blotting-Papier |
| Menge | 50 Packungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.13 Zoll |
| Länge (metrisch) | 10.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.54 Zoll |
| Breite (metrisch) | 9 cm |