missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated)

Artikelnummer. p-200112231
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10157812

Marke: Thermo Scientific™ CM0055B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with this highly nutritious general purpose medium.

Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with general purpose Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated). Without any additions, the medium can be used for short-term maintenance of stock cultures. With added serum and other enrichments, the medium is suitable for cultivation of many fastidious organisms. With the addition of blood, the medium becomes suitable for the determination of hemolytic reactions which are important diagnostic criteria for many organisms.

Blut-Agar-Basis ist ein sehr nahrhaftes Medium, das in der Regel als Basalmedium durch den Zusatz von Blut für die Vorbereitung von Blut-Agar verwendet wird. Es kann ohne Zusatz von Blut auch als Universalmedium verwendet werden.

Blut-Agar-Basis wurde bei Untersuchungen von bestrahlten Escherichia coli und anderen Bakterien verwendet1,2. Es war das am besten geeignete Medium zur Untersuchung der Phagen von Clostridium perfringens3 und als Grundlage für ein selektives Medium für Clostridium perfringens4. Es wurde mit Phenolphthalein-Phosphat zum Nachweis von Phosphatase-produzierenden Staphylokokken5 und mit Zusatz von Salz und Agar zur Beurteilung der Oberflächenkontamination von Geräten und Schweineschlachtkörpern verwendet6. Der Nährboden wurde zur Bestimmung des Salinitätsbereichs des Wachstums von marinen Flavobakterien verwendet7.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Blut-Agar-Basis
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 12,5 l Medium

For Laboratory Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt